Learn More
P21 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Código de producto. 30237264 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30237264 100 μL 100 microlitros
30235923 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30237264 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 826692RR100UL
Rabbit Recombinant Antibody
The P21 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human P21. This antibody recognizes human antigen. The P21 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, IP, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno P21
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 3N14
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CAP20; CDKN1; CIP1; MDA-6; P21; SDI1; WAF1; p21CIP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1026
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 21 kDa
Tipo de producto Recombinant Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG