missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p21 Monoclonal Antibody (HJ21 (WA-1)), Invitrogen™

Código de producto. 17717587
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17717587 500 μL 500 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17717587 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor MA513461

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-13461 targets p21WAF1 in IF and WB applications and shows reactivity with Human and Rat samples. The MA5-13461 immunogen is human recombinant p21 protein.

p21 Monoclonal antibody specifically detects p21 in Human, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p21
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon HJ21 (WA-1)
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica CDKN1A
N.º de referencia del gen P38936
Alias de gen Activating Fragment 1; CAP20; cdk inhibitor CIP1; cdk inhibitor CIP1 (p21); CDKI; CDK-interacting protein 1; CDK-interaction protein 1; Cdkn1; CDKN1A; CDNK1A; CIP1; Cip1); cyclin dependent kinase inhibitor 1A; cyclin-dependent kinase inhibitor 1; cyclin-dependent kinase inhibitor 1A; Cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21; cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (P21); cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1); cyclin-dependent kinase inhibitor 1A variant 1; cyclin-dependent kinase inhibitor 1A variant 2; DNA synthesis inhibitor; MDA6; MDA-6; melanoma differentiation associated protein 6; melanoma differentiation-associated protein; Melanoma differentiation-associated protein 6; OTTHUMP00000016298; p21; p21<WAF1/CIP1>; p21Cip1; p21Cip1/Waf1; p21WAF; PIC1; putative cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21/WAF1/CIP1); SDI1; SLC12A9; UV96; WAF1; Wild type p53 activated fragment 1 (WAF1); wild-type p53-activated fragment 1
Símbolos de los genes CDKN1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant p21 protein
Método de purificación Protein G
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1026, 114851
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento 4° C
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.