missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ p21 ARC Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17120684 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17120684 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17120684 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5112821

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

p21 ARC Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), ELISA

This gene encodes one of seven subunits of the human Arp2/3 protein complex. The Arp2/3 protein complex has been conserved through evolution and is implicated in the control of actin polymerization in cells. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p21 ARC
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica ARPC3
N.º de referencia del gen O15145
Alias de gen 1110006A04Rik; 21kDa; AA408672; actin related protein 2/3 complex subunit 3; actin related protein 2/3 complex subunit 3, 21kDa; actin related protein 2/3 complex, subunit 3; actin related protein 2/3 complex, subunit 3, 21kDa; actin-related protein 2/3 complex subunit 3; AI788639; ARC21; Arp2/3 complex 21 kDa subunit; Arp2/3 complex subunit p21-Arc; ARP2/3 protein complex subunit p21; Arpc3; p21-Ar; p21Arc; p21-Arc
Símbolos de los genes ARPC3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Actin-related protein 2/3 complex subunit 3 protein (2-175AA).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10094
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.