Learn More
Lonza™ Célula primaria P2 4D-Nucleofector™ Kit X L
Código de producto. 13489319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
12 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13489319 1 Kit 12 reacciones
1 options
Código de producto. 13489319 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor V4XP2012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.00€
    372.73€ / 12 reacciones
    Ahorro 104.27€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Para una transfección eficiente de células primarias específicas, por ejemplo, macrófagos de ratón y NHDF, en la unidad 4D-NucleofectorTM X (100 μFormato L).
  • Altas eficiencias de transfección para células primarias.
  • Las células mantienen la funcionalidad después de la transfección.
  • Las condiciones son transferibles entre 4D-Nucleofector™ Sistema de 96 pocillos Shuttle™ Sistema y 384 pocillos Nucleofector™ Sistema.
  • Aplicaciones:
    • Transfección de un número de células en el rango de 2 x 105 a 2 x 107 células.
    • Aplicaciones de bajo rendimiento.
  • Se ha determinado que este kit es óptimo para transfectar los siguientes tipos de células:
    • Macrófago (ratón).
    • NHDF (humano), neonatal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Vector pmaxGFP™
Para utilizar con (equipo) 4D-Nucleofector™ Unidad X (100 μFormato L)
Para utilizar con (aplicación) Transfección eficiente de células primarias específicas, por ejemplo, macrófagos de ratón y NHDF.
Incluye Célula primaria P2 Nucleofector™ Solución, Suplemento 1, pmaxGFP™ Vector (1 μgramo/μL en 10 mM Tris pH 8,0), Nucleocuvette™ Recipiente, pipetas de un solo uso
N.º de reacciones 12
pH Desde 7,3 hasta 7,5
Cantidad 1 Kit