Learn More
P110δ-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16497577
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497577 5 mg 5 miligramos
16455626 100 mg 100 miligramos
16414838 10 mg 10 miligramos
16411097 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497577 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114428
MedChemExpress P110δ-IN-1 is a potent and selective inhibitor of P110δ extracted from patent WO 2014055647 A1, with an IC50 of 8.4 nM.
P110δ-IN-1 is a potent and selective inhibitor of P110δ extracted from patent WO 2014055647 A1, with an IC50 of 8.4 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material P110δ-IN-1
CAS 1595129-71-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H40N8O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 4.62 mg/mL (7.64 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=NC2=CC=CC=C2N1C3=NC(N4CCOCC4)=NC(NC(C)(C)CC5=CC=CC=C5C6CCN(C)CC6)=N3)(C)=O
Peso molecular (g/mol) 604.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 604.77
Porcentaje de pureza 98.78%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation