Learn More
Velp Scientifica™ Crisoles de vidrio P1
Código de producto. 15399554 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Unidad de hidrólisis HU6
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15399554 Unidad de hidrólisis HU6 paquete de 6
1 options
Código de producto. 15399554 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor A00000086
En stock
Contiene muestras para uso general de laboratorio. El crisol de vidrio P1 Velp Scientifica™ es un excelente accesorio para los analizadores de fibra de la serie FIWE de Velp Scientifica™.
  • Vidrio duradero
  • Estandarizados
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Unidad de hidrólisis HU6
Tipo de producto Crisol P1
Material Vidrio
Cantidad 6 Paq.