Learn More
P005091, MedChemExpress
Description
P005091 is a selective and potent inhibitor of ubiquitin-specific protease 7 (USP7) with an EC50 of 4.2 μM.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | P005091 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 882257-11-6 |
| Color | Light Nude |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C12H7Cl2NO3S2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | P5091 |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (71.79 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |