Learn More
p-Xililendiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347925 2 g 2 g
11357925 10 g 10 g
11367925 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11347925 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02995.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 539-48-0 | C8H12N2 | 136.198 g/mol
p-Xylylenediamine is
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La p-xililendiamina es
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con el aire, el dióxido de carbono y los agentes oxidantes. Almacenar bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 539-48-0
Fórmula molecular C8H12N2
Peso molecular (g/mol) 136.198
Número MDL MFCD00009821
Clave InChI ISKQADXMHQSTHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-xylylenediamine, 1,4-phenylenedimethanamine, 1,4-bis aminomethyl benzene, 1,4-benzenedimethanamine, 1,4-xylylenediamine, p-xylylendiamine, 4-aminomethylbenzylamine, p-xylylendiamine czech, p-phenylenebis methylamine, 4-aminomethyl phenyl methanamine
PubChem CID 68315
Nombre IUPAC [4-(aminometil)fenil]metanamina
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Xylylenediamine
Punto de fusión 59°C to 63°C
Punto de ebullición 230°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 134°C (273°F)
Cantidad 2 g
Número UN UN3259
Beilstein 2206190
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 97%