Learn More
Dicloruro de p-xileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11481728 100 g 100 g
11471728 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13976.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 623-25-6 | C8H8Cl2 | 175.052 g/mol
p-Xylylene dichloride is a monomer used in preparation of poly(p-phenylene vinylene(PPV) nanotubes and nanorods by chemical vapor deposition (CVD) polymerization method. It was used in a study to investigate the effect of CVD monomer selection and reaction conditions on the resulting PPV polymer layer composition and luminescence properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El dicloruro de p-xileno es un monómero utilizado en la preparación de nanorods y nanotubos de poli(p-fenileno vinileno (PPV) mediante el método de polimerización por deposición química de vapor (CVD). Se ha utilizado en un estudio para investigar el efecto de la selección de monómeros CVD y las condiciones de reacción sobre la composición de la capa de polímero PPV resultante y las propiedades de luminiscencia.
Solubilidad
Insoluble en agua
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes, bases y metales activos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-25-6
Fórmula molecular C8H8Cl2
Peso molecular (g/mol) 175.052
Número MDL MFCD00000920
Clave InChI ZZHIDJWUJRKHGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-bis chloromethyl benzene, alpha,alpha'-dichloro-p-xylene, p-xylylene dichloride, p-xylylene chloride, benzene, 1,4-bis chloromethyl, p-bis chloromethyl benzene, benzene, p-bis chloromethyl, a,a'-dichloro-p-xylene, xylylene dichloride, ccris 1772
PubChem CID 12171
Nombre IUPAC 1,4-bis(clorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Xylylene dichloride
Punto de fusión 98°C to 102°C
Densidad 1.417
Punto de ebullición 254°C
Cantidad 100 g
Número UN UN2928
Beilstein 774706
Información de solubilidad Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.06
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.