Learn More
Dibromuro de p-xileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461668 10 g 10 g
11471668 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11461668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13939.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-24-5 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermedio utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua (reacciona) y tolueno.
Notas
Incompatible con alcoholes, bases, aminas y agentes oxidantes. Evite la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-24-5
Fórmula molecular C8H8Br2
Peso molecular (g/mol) 263.96
Número MDL MFCD00000182
Clave InChI RBZMSGOBSOCYHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-bis bromomethyl benzene, p-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-p-xylene, benzene, 1,4-bis bromomethyl, p-xylylene bromide, p-bromomethyl benzene, 1,4-dibromomethylbenzene, p-bis bromomethyl benzene, 1,4-bis-bromomethyl-benzene, ccris 1775
PubChem CID 69335
Nombre IUPAC 1,4-bis(bromometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Xylylene dibromide
Punto de fusión 144°C to 148°C
Densidad 2.012
Punto de ebullición 245°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Beilstein 1100019
Información de solubilidad Soluble in water (react),and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.96
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Xylylene dibromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Xylylene dibromide