Learn More
p-xileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) |
| CAS | 106-42-3 |
| Fórmula molecular | C8 H10 |
| Cantidad | 1 L |
| Sinónimo | Benzene','1,4-dimethyl-, p-Xylene (8CI), 1,4-Dimethylbenzene, 1,4-Xylene, 4-Methyltoluene, NSC 72419, p-Dimethylbenzene, p-Methyltoluene, p-Phenylenebis(methylene), p-Xylol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1,4-xileno |
| Peso molecular (g/mol) | 106.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.0783 |