Learn More
p-Xileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444000 100 mL 100 ml
11498803 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11444000 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10534.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 106-42-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
p-Xylene is used as a precursor in the production of benzoic, isophthalic, tetraphillic acids and dimethyle esters, which are used in the manufacture of polyester. It acts as an intermediate in plastic and rubber products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El p-xileno se utiliza como precursor en la producción de ácidos benzoicos, isoftálicos, tetrafílicos y ésteres dimetílicos, que se utilizan en la fabricación de poliéster. Actúa como intermediario en productos de plástico y caucho.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter, acetona, benceno y cloroformo. Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-42-3
Fórmula molecular C8H10
Peso molecular (g/mol) 106.17
Número MDL MFCD00008556
Clave InChI URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
PubChem CID 7809
ChEBI CHEBI:27417
Nombre IUPAC 1,4-xileno
SMILES CC1=CC=C(C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Xylene
Punto de fusión 12°C to 13°C
Densidad 0.866
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 27°C (80°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.495
Número UN UN1307
Beilstein 1901563
Índice Merck 14,10081
Punto de ebullición 137°C to 138°C
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether,acetone,benzene and chloroform. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Xylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Xylene