Learn More
p-Xileno, 99 %, para espectroscopia, grado de centelleo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10056000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10056000 1 L Frasco de vidrio 1 LT
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10056000 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 422670010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.00€
    254.00€ / 1 litros
    Ahorro 23.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 106-42-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopia de fluorescencia/luminiscencia, para espectroscopia UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 138.0°C
Nombre del producto químico o material p-Xylene
Punto de fusión 13.0°C
Nombre de nota scintillation grade, 99%
CAS 106-42-3
Forma física Líquido
Densidad 0.8660g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 25°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Espectro infrarrojo Authentic
Fórmula molecular C8H10
Fórmula lineal C6H4(CH3)2
Número MDL MFCD00008556
Beilstein 05, 382
Índice Merck 15, 10278
Envase Frasco de vidrio
Sinónimo 1, 4-Dimethylbenzene
Información de solubilidad Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Clave InChI URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C)C=C1
Nombre IUPAC 1,4-xileno
Peso molecular (g/mol) 106.17
PubChem CID 7809
ChEBI CHEBI:27417
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17
Porcentaje de pureza 99%
Grado Espectroscopia
Gravedad específica 0.866
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Xylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.