Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Xylene |
| Punto de fusión | 13.0°C |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 0.8660g/mL |
| Cantidad | 10 L |
| Temperatura de inflamación | 25°C |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Envase | Bidón de metal |
| Forma física | Líquido |
| Índice de refracción | 1.4940 to 1.4960 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- p-Xylene
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.