Código de producto. 15677560
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
15677560
2.5 L
Frasco de vidrio
2.50 litro
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto.
15677560
Proveedor
Fluka
N.º de proveedor
956822.5L
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 106-42-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
CAS
106-42-3
Fórmula molecular
C8H10
Peso molecular (g/mol)
106.17
Número MDL
MFCD00008556
Clave InChI
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
PubChem CID
7809
ChEBI
CHEBI:27417
Nombre IUPAC
1,4-xileno
SMILES
CC1=CC=C(C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
p-Xylene
Punto de fusión
12-13 °C
Densidad
0,861g/mL a 20 °C
Cantidad
2.5 L
Límite de explosión
0.07
Temperatura de inflamación
25 °C (77 °F)
Punto de ignición
984 °F
Envase
Frasco de vidrio
Índice de refracción
1.497
Fórmula lineal
C6 H4 (CH3 )2
Presión de vapor
9mmHg (20 °C)
Número UN
UN1307
Beilstein
1901563
Punto de ebullición
138 °C a 139 °C
Formula Weight (peso de la fórmula)
106,17g/mol
Porcentaje de pureza
≥99,0% (GC)
Grado
No disponible
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .