Learn More
p-Vinylguaiacol, TRC
Código de producto. 30004808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004808 25 g 25 g
17921665 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004808 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV42496025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7786-61-0
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.17
Sinónimo 4-Ethenyl-2-methoxy-phenol, 4-Vinyl-guaiacol, 2-Methoxy-4-vinyl-phenol, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethene, 2-Methoxy-4-ethenylphenol, 2-Methoxy-4-vinylphenol, 3-Methoxy-4-hydroxystyrene, 4-Ethenyl-2-methoxyphenol, 4-Hydroxy-3-methoxystyrene, 4-Hydroxy-3-methoxyvinylbenzene, 4-Vinyl-2-methoxyphenol, 4-Vinylguaiacol, Varamol 106, o-Methoxy-p-vinylphenol;
Nombre IUPAC 4-etenil-2-metoxifenol
SMILES OC1=CC=C(C=C)C=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Vinylguaiacol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h3-6,10H,1H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0681
Porcentaje de pureza >95%