Learn More
p-Tiramina, TRC
Código de producto. 17927524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17927524 5 g 5 g
30133578 25 g 25 g
30133569 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17927524 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8985005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-67-2
Fórmula molecular C8 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 137.18
Sinónimo Tyramine, Ritodrine Hydrochloride Imp. A (BP), Phenol, 4-(2-aminoethyl)-, Phenol, p-(2-aminoethyl)- (8CI), 4-(2-Aminoethyl)phenol, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanamine, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(4'-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(p-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-Hydroxy-β-phenylethylamine, 4-Hydroxyphenethylamine, 4-Hydroxyphenylethylamine, Benzeneethanamine, 4-hydroxy-, NSC 249188, Systogene, Tocosine, Tyramin, Tyrosamine, Uteramine, p-(2-Aminoethyl)phenol, p-Hydroxy-β-phenylethylamine, p-Hydroxyphenethylamine, p-Hydroxyphenylethylamine, p-Tyramine, p-β-Aminoethylphenol, α-(4-Hydroxyphenyl)-β-aminoethane, β-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine
Nombre IUPAC 4-(2-aminoetil)fenol
SMILES NCCc1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyramine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6,9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0841
Porcentaje de pureza >95%