Learn More
Clorhidrato de p-tiramina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tyramine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 1189884-47-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 2H4 H7 N O . Cl H |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Phenol','4-(2-aminoethyl-1,1,2,2-d4)-','hydrochloride (1:1), α,α,β,β-d4-p-Tyramine hydrochloride, p-Tyramine-1,1,2,2-d4 hydrochloride, p-Tyramine-d4 hydrochloride, 4-(2-Amino-1,1,2,2-tetradeuterio-ethyl)phenol hydrochloride, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl-1,1,2,2-d4-amine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10H,5-6,9H2;1H/i5D2,6D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioetil)fenol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 177.66 |
| Mostrar más |