Learn More
p-trifluoroacetiltolueno, TRC
Product Code. 30451461
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30451461 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30451461 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT7897751G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material p-Trifluoroacetyltoluene
CAS 394-59-2
Fórmula molecular C9H7F3O
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Methyl-4-(trifluoroacetyl)benzene, 2,2,2-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)ethanone, 2,2,2-Trifluoro-4'-methylacetophenone, 4-Methyl-alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, 4-Methylphenyl Trifluoromethyl Ketone, 4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone, NSC 142255, Trifluoromethyl 4-Methylphenyl Ketone, Trifluoromethyl p-Tolyl Ketone, p-Methyl-alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, p-Methylphenyl Trifluoromethyl Ketone, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-p-methylacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7F3O/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(13)9(10,11)12/h2-5H,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-(4-metilfenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 188.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0449