Learn More
p-Torasemida (1-(1-metiletil)-3-[[4-[(4-metilfenil)amino]piridin-3-il]sulfonil]urea), Mikromol™
Código de producto. 30458478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458478 4 x 25 mg -
30052209 100 mg 100 miligramos
30049465 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458478 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1283.0600254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
p-Torasemida (1-(1-metiletil)-3-[[4-[(4-metilfenil)amino]piridin-3-il]sulfonil]urea), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Torasemide (1-(1-Methylethyl)-3-[(4-[(4-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]urea)
CAS 106944-63-2
Nombres de analitos o componentes p-Torasemide (1-(1-Methylethyl)-3-[(4-[(4-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]urea)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H20 N4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo p-Torasemide (1-(1-Methylethyl)-3-[[4-[(4-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea), 3-Pyridinesulfonamide, N-[[(1-methylethyl)amino]carbonyl]-4-[(4-methylphenyl)amino]-, 1-Isopropyl-3-((4-m-toluidino-3-pyridyl)sulfonyl)urea, para-Torasemide, p-TRS
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-9-8-14(15)19-13-6-4-12(3)5-7-13/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2ccc(C)cc2
Nombre IUPAC 1-[4-(4-metilanilino)piridin-3-il]sulfonil-3-propan-2-ilurea
Peso molecular (g/mol) 348.42
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1256 g/mol