Learn More
p-Torasemida (1-(1-metiletil)-3-[[4-[(4-metilfenil)amino]piridin-3-il]sulfonil]urea), Mikromol™
Código de producto. 30052209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Förpackningsstorlek
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
30052209 100 mg 100 miligramos
30049465 25 mg 25 miligramos
30458478 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052209 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM1283.06
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
p-Torasemida (1-(1-metiletil)-3-[[4-[(4-metilfenil)amino]piridin-3-il]sulfonil]urea)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material p-Torasemide (1-(1-Methylethyl)-3-[(4-[(4-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]urea)
CAS 106944-63-2
Nombres de analitos o componentes p-Torasemide (1-(1-Methylethyl)-3-[(4-[(4-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]urea)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H20 N4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo p-Torasemide (1-(1-Methylethyl)-3-[[4-[(4-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea), 3-Pyridinesulfonamide, N-[[(1-methylethyl)amino]carbonyl]-4-[(4-methylphenyl)amino]-, 1-Isopropyl-3-((4-m-toluidino-3-pyridyl)sulfonyl)urea, para-Torasemide, p-TRS
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-9-8-14(15)19-13-6-4-12(3)5-7-13/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21)
SMILES CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2ccc(C)cc2
Nombre IUPAC 1-[4-(4-metilanilino)piridin-3-il]sulfonil-3-propan-2-ilurea
Peso molecular (g/mol) 348.42
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1256 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.