Learn More
p-Toliltriclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430337 5 g 5 g
11440337 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21728.06
Solicitar formato a granel o personalizado
It can be used to produce 3-(p-Methylphenyl)cyclohexanon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar para producir 3-(p-metilfenil)ciclohexanona.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad, almacenar lejos del agua/humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 701-35-9
Fórmula molecular C7H7Cl3Si
Peso molecular (g/mol) 225.568
Número MDL MFCD00045131
Clave InChI WOMUGKOOLXQCTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-tolyltrichlorosilane, tolyltrichlorosilane, trichloro-p-tolylsilane, silane, trichloro 4-methylphenyl, trichloro 4-methylphenyl silane, trichloro p-tolyl silane, silane, trichloro-p-tolyl, benzene, 1-methyl-4-trichlorosilyl, 4-tolyltrichlorosilane, p-tolylsilyl trichloride
PubChem CID 69697
Nombre IUPAC tricloro-(4-metilfenil)silano
SMILES CC1=CC=C(C=C1)[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 218°C to 220°C
Nombre del producto químico o material p-Tolyltrichlorosilane
Cantidad 5 g
Número UN UN2987
Beilstein 1866557
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.58
Porcentaje de pureza 97%
Olor Irritating
Índice de refracción 1.524
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.28