Learn More
Cloruro de p-tolilmercúrico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Tolylmercuric Chloride |
| CAS | 539-43-5 |
| Fórmula molecular | C7 H7 Cl Hg |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Mercury','chloro(4-methylphenyl)-, Mercury','chloro-p-tolyl- (7CI,8CI), p-Tolylmercury chloride (6CI), Chloro(4-methylphenyl)mercury, (p-Methylphenyl)mercuric chloride, 4-Methylphenylmercuric chloride, 4-Tolylmercuric chloride, Chloro-p-tolylmercury, Mercuri-p-tolyl chloride, NSC 36721, p-Chloromercuriotoluene, p-Methylphenylmercury chloride, p-Tolylmercuric chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7.ClH.Hg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1 |
| SMILES | Cc1ccc([Hg]Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | cloro-(4-metilfenil)mercurio |
| Peso molecular (g/mol) | 327.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.9943 |