Learn More
Bromuro de p-tolilmagnesio, solución de 0,5 M aprox. en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10683395 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10683395 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
10433464 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10683395 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426768000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Bromuro de p-tolilmagnesio, solución de 0,5 M aprox. en éter dietílico, AcroSeal, Acros Organics, cantidad:800 ml, envase:frasco de vidrio AcroSeal, peso molecular:195,34, CAS:4294-57-9, 60-29-7, densidad:0,8660 g/ml, temperatura de inflamación:-40 °C, peso de la fórmula:195,34
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4294-57-9 , 60-29-7
Fórmula molecular C7H7BrMg
Peso molecular (g/mol) 195.34
Número MDL MFCD00000040
Clave InChI ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 3644322
Nombre IUPAC magnesio; metilbenceno; bromuro
SMILES CC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Tolylmagnesium bromide
Densidad 0.8660g/mL
Temperatura de inflamación -40°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal CH3C6H4MgBr
Cantidad 800 mL
Gravedad específica 0.866
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.34
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Tolylmagnesium bromide, ca. 0.4M(10%) solution in diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.