Learn More
Clorhidrato de p-tolilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
p-Tolylhydrazine hydrochloride is used as anti-cancer potential for novel anticancer drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El clorhidrato de p-tolilhidracina se utiliza como posible anticancerígeno para nuevos fármacos contra el cáncer.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol y dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | p-Tolylhydrazine hydrochloride |
| Punto de fusión | ∼240°C (decomposition) |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 3563996 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,methanol and dimethyl sulfoxide. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.63 |
| Porcentaje de pureza | 98% |