Learn More
Clorhidrato de p-tolilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10486770 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10486770 25 g Frasco de vidrio 25 g
10722345 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10486770 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139160250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 637-60-5 | C7H10N2·HCl | 158.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 637-60-5
Fórmula molecular C7H10N2·HCl
Peso molecular (g/mol) 158.63
Número MDL MFCD00012940
Clave InChI HMHWNJGOHUYVMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-tolylhydrazine hydrochloride, 4-methylphenylhydrazine hydrochloride, 4-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-tolylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-methylphenyl-, monohydrochloride, p-tolylhydrazinium 1+ chloride, hydrazine, p-tolyl-, hydrochloride, 4-methylphenylhydrazine hcl, 1-4-methylphenyl hydrazine hydrochloride, p-tolyl-hydrazine hydrochloride
PubChem CID 12504
Nombre IUPAC (4-metilfenil)hidracina; clorhidrato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Tolylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión 241°C
Color Beige amarronado a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4NHNH2·HCl
Cantidad 25 g
Beilstein 15, 510
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.63
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo escamoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Tolylhydrazine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.