Learn More
Cloruro de p-tolilacetil, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15427857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15427857 250 mg 250 miligramos
15417857 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H37997.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35675-44-6
Fórmula molecular C9H9ClO
Peso molecular (g/mol) 168.62
Número MDL MFCD00018813
Clave InChI QDZAWVLWIMOXJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-tolylacetyl chloride, 2-4-methylphenyl acetyl chloride, p-tolyl-acetyl chloride, 4-methyl-phenyl-acetyl chloride, 4-methylphenylacetylchloride, p-methylphenylacetyl chloride, 2-4-tolyl acetyl chloride, 4-methylphenylacetyl chloride, 4-methylphenyl acetyl chloride, 4-methylphenylacetic acid chloride
PubChem CID 2760634
Nombre IUPAC cloruro de 2-(4-metilfenil)acetil
SMILES CC1=CC=C(CC(Cl)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Tolylacetyl chloride
Color Rosa
Punto de ebullición 115°C (7.5 mmHg)
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Líquido