Learn More
Ácido p-tolilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10296283 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10296283 5 g Frasco de vidrio 5 g
10745981 25 g Frasco de vidrio 25 g
10351294 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10296283 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139120050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 622-47-9 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-47-9
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00004353
Clave InChI GXXXUZIRGXYDFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-tolylacetic acid, 4-methylphenylacetic acid, 2-p-tolyl acetic acid, 2-4-methylphenyl acetic acid, p-methylphenylacetic acid, 4-tolylacetic acid, 4-methylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-methyl, acetic acid, p-tolyl, 2-p-tolylacetic acid
PubChem CID 248474
Nombre IUPAC ácido 2-(4-metilfenil)acético
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Tolylacetic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 90°C to 93°C
Color Blanco
Punto de ebullición 265°C to 267°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CH2CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 530
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Tolylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.