Learn More
Ácido p-tolilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11462098
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11462098 5 g 5 g
11472098 25 g 25 g
11482098 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11462098 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15129.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 622-47-9 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 622-47-9
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.177
Número MDL MFCD00004353
Clave InChI GXXXUZIRGXYDFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-tolylacetic acid, 4-methylphenylacetic acid, 2-p-tolyl acetic acid, 2-4-methylphenyl acetic acid, p-methylphenylacetic acid, 4-tolylacetic acid, 4-methylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-methyl, acetic acid, p-tolyl, 2-p-tolylacetic acid
PubChem CID 248474
Nombre IUPAC ácido 2-(4-metilfenil)acético
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material p-Tolylacetic acid
Punto de fusión 90°C to 93°C
Punto de ebullición 265°C to 267°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2043528
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 99%