Learn More
Isotiocianato de p-tolil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450413 100 g 100 g
11430413 5 g 5 g
11440413 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450413 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11499.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 622-59-3 | C8H7NS | 149.211 g/mol
p-Tolyl isothiocyanate has been used in the preparation of 6-[1-amino-3-(p-tolyl)-thiourea]-2-ethylbenzo[de]isoquinoline-1,3-dione. It is used as capping agent to cap the N-terminal ends of polypeptide. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
Se ha utilizado el isotiocianato de p-tolil en la preparación de 6-[1-amino-3-(p-tolil)-tiourea]-2-etilbenzo[de]isoquinolina-1,3-diona. Se emplea como agente de taponamiento para limitar los extremos N-terminales del polipéptido. También se usa como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Proteger de la humedad y del agua. Almacenar en gas inerte seco, lejos de agentes oxidantes y de la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-59-3
Fórmula molecular C8H7NS
Peso molecular (g/mol) 149.211
Número MDL MFCD00004813
Clave InChI ABQKHKWXTUVKGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-tolyl isothiocyanate, 4-methylphenyl isothiocyanate, 4-methylphenylisothiocyanate, p-tolylisothiocyanate, 4-tolylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-methyl, 4-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-tolyl ester, 1-isothiocyanato-4-methyl-benzene, isothiocyanic acid, 4-tolyl ester
PubChem CID 12149
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Tolyl isothiocyanate
Punto de fusión 23°C to 26°C
Punto de ebullición 236°C to 238°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.6345
Cantidad 100 g
Número UN UN2923
Beilstein 386032
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Decompose in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.22
Porcentaje de pureza 97%