Learn More
Isocianato de p-tolilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925681 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11925681 500 g Frasco de vidrio 500 g
10559063 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10193790 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10205930 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11925681 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162525000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 622-58-2 | C8H7NO | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-58-2
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Clave InChI MGYGFNQQGAQEON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-tolyl isocyanate, 4-tolyl isocyanate, 4-methylphenyl isocyanate, p-isocyanatotoluene, 4-isocyanatotoluene, p-toluene isocyanate, p-methylphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-methyl, p-tolylisocyanate, 1-isocyanato-4-methyl-benzene
PubChem CID 69325
ChEBI CHEBI:53732
Nombre IUPAC 1-isocianato-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Tolyl isocyanate
Color Marrón
Densidad 1.0560g/mL
Punto de ebullición 70.0°C to 72.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 66°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4NCO
Índice de refracción 1.5301 to 1.5321
Cantidad 500 g
Beilstein 12,955
Gravedad específica 1.056
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Tolyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.