Learn More
Isocianato de p-tolilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460094 50 g 50 g
11450094 10 g 10 g
11454000 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460094 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13577.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 622-58-2 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-58-2
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00002029
Clave InChI MGYGFNQQGAQEON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-tolyl isocyanate, 4-tolyl isocyanate, 4-methylphenyl isocyanate, p-isocyanatotoluene, 4-isocyanatotoluene, p-toluene isocyanate, p-methylphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-methyl, p-tolylisocyanate, 1-isocyanato-4-methyl-benzene
PubChem CID 69325
ChEBI CHEBI:53732
Nombre IUPAC 1-isocianato-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Tolyl isocyanate
Densidad 1.059
Punto de ebullición 70°C to 72°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 66°C (150°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.532
Cantidad 50 g
Número UN UN2206
Beilstein 471494
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 99%