Learn More
Clorotionoformiato de p-tolilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495507 50 g 50 g
11485507 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23501.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 937-63-3 | C8H7ClOS | 186.65 g/mol
p-Tolyl chlorothionoformate is used in dehydration reactions by cyclic elimination of thiocarbonate esters. It acts as a catalyst in the synthesis of alfa-L-2'-deoxythreofuranosyl nucleoside analogs and alkenes from hindered alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorotionoformiato de p-tolilo se utiliza en reacciones de deshidratación por eliminación cíclica de ésteres de tiocarbonato. Actúa como catalizador en la síntesis de análogos de nucleósidos del alfa-L-2′-desoxitreofuranosilo y alquenos de alcoholes impedidos.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos comunes.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 937-63-3
Fórmula molecular C8H7ClOS
Peso molecular (g/mol) 186.65
Número MDL MFCD00014466
Clave InChI UNCAXIZUVRKBMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylphenyl chlorothioformate, o-p-tolyl chlorothioformate, p-tolyl chlorothionoformate, 4-tolyl chlorothionoformate, 4-methylphenyl chloromethanethioate, o-4-methylphenyl chlorothioformate, carbonochloridothioic acid, o-4-methylphenyl ester, o-4-methylphenyl carbonochloridothioate, chlorothioformic acid p-tolyl ester, 4-methylphenoxy methanethioyl chloride
PubChem CID 70305
Nombre IUPAC clorometanotioato de O-(4-metilfenilo)
SMILES CC1=CC=C(OC(Cl)=S)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Tolyl chlorothionoformate
Densidad 1.21
Punto de ebullición 70°C to 72°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Índice de refracción 1.574
Cantidad 50 g
Número UN UN3265
Beilstein 1448986
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with common organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.66
Porcentaje de pureza 97%