Learn More
Cloroformato de p-tolilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10442651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10442651 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10442651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314560050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Tolyl chloroformate
Nombre de nota 97%
CAS 937-62-2
Color Incolora
Densidad 1.1800g/mL
Punto de ebullición 99.5°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H7ClO2
Fórmula lineal ClCO2C6H4CH3
Índice de refracción 1.5080 to 1.5100
Número MDL MFCD00013255
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.18
Sinónimo p-tolyl chloroformate, 4-methylphenyl chloroformate, p-tolylchloroformate, tolyl chloroformate, 4-tolylchloroformate, p-tolyl-chloroformate, 4-tolyl chloroformate, p-tolyl carbonochloridate, p-methylphenyl chloroformate
Clave InChI XOFZPIYYMJUNRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)OC(=O)Cl
Nombre IUPAC carbonoclorhidrato de (4-metilfenilo)
Peso molecular (g/mol) 170.6
PubChem CID 70304
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido