Learn More
p-Toluoilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454373 1 g 1 g
11464373 5 g 5 g
11474373 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454373 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10950.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7391-28-8 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7391-28-8
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.19
Número MDL MFCD00067895
Clave InChI AIECDYDQPCANJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzoylacetonitrile, 4-toluoylacetonitrile, 3-4-methylphenyl-3-oxopropanenitrile, p-toluoylacetonitrile, 3-oxo-3-p-tolyl propanenitrile, 3-oxo-3-p-tolylpropanenitrile, acmc-20amdj, pubchem12072, maybridge1_004714, 4-methyl-benzoylacetonitrile
PubChem CID 522513
Nombre IUPAC 3-(4-metilfenil)-3-oxopropanonitrilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluoylacetonitrile
Punto de fusión 99°C to 104°C
Cantidad 1 g
Beilstein 742923
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 97%