Learn More
Cloruro de p-toluoil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443067 2500 g 2500 g
11423067 100 g 100 g
11433067 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15581.0E
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 874-60-2 | C8H7ClO | 154.593 g/mol
p-Toluoyl chloride was used to prepare antigen, Tolyl-amido-human serum albumin. It is used as a reagent to synthesize (+)-Yashabushitriol, derivatives of Desloratadine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
el cloruro de p-toluoil se utilizó para preparar el antígeno, la albúmina de suero tolil-amido-humano. Se utiliza como reactivo para sintetizar (+)-yashabustriol, derivados de la desloratadina.
Solubilidad
reacciona con el alcohol de agua.
Notas
almacénese a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, bases, metales activos, alcoholes y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874-60-2
Fórmula molecular C8H7ClO
Peso molecular (g/mol) 154.593
Número MDL MFCD00000696
Clave InChI NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4
PubChem CID 13405
Nombre IUPAC cloruro de 4-metilbenzoilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluoyl chloride
Punto de fusión -2°C
Densidad 1.169
Punto de ebullición 225°C to 227°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Pungent
Índice de refracción 1.553
Cantidad 2500 g
Número UN UN3265
Beilstein 471492
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.6
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido