Learn More
p-Tolunitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10554091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10554091 250 g Frasco de vidrio 250 g
10510522 5 g Frasco de vidrio 5 g
10544091 100 g Frasco de vidrio 100 g
10317430 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
4 options
Código de producto. 10554091
Marca: Thermo Scientific Acros 158022500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-85-8 | C8H7N | 117.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-85-8
Fórmula molecular C8H7N
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00001827
Clave InChI VCZNNAKNUVJVGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-tolunitrile, 4-cyanotoluene, benzonitrile, 4-methyl, 4-tolunitrile, p-methylbenzonitrile, p-toluonitrile, p-cyanotoluene, p-tolylnitrile, p-tolunitril, p-toluenenitrile
PubChem CID 7724
Nombre IUPAC 4-metilbenzonitrilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Tolunitrile
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 26.0°C to 28.0°C
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 103.0°C to 106.0°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CN
Índice de refracción 1.5285 to 1.5305
Cantidad 250 g
Beilstein 09, 489
Índice Merck 15, 9698
Gravedad específica 0.98
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido viscoso