Learn More
p-Tolunitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456216 250 g 250 g
11446216 50 g 50 g
11436216 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23029.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-85-8 | C8H7N | 117.151 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-85-8
Fórmula molecular C8H7N
Peso molecular (g/mol) 117.151
Número MDL MFCD00001827
Clave InChI VCZNNAKNUVJVGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-tolunitrile, 4-cyanotoluene, benzonitrile, 4-methyl, 4-tolunitrile, p-methylbenzonitrile, p-toluonitrile, p-cyanotoluene, p-tolylnitrile, p-tolunitril, p-toluenenitrile
PubChem CID 7724
Nombre IUPAC 4-metilbenzonitrilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Tolunitrile
Punto de fusión 26°C to 29°C
Densidad 0.981
Punto de ebullición 217°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Almond-like
Cantidad 250 g
Beilstein 507386
Índice Merck 14,9538
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza ≥98%