Learn More
p-Toluidina Trifluoroacetamida, TRC
Código de producto. 30452065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452065 1 g 1 g
30453686 2.5 g 2.50 g
30455974 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30452065 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5362801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 350-96-9
Fórmula molecular C9H8F3NO
Peso molecular (g/mol) 203.16
Sinónimo p-Methyltrifluoroacetanilide, 2,2,2-Trifluoro-p-acetotoluidide, 2,2,2-Trifluoro-N-(4-methylphenyl)acetamide, NSC 87411
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-(4-metilfenil)acetamida
SMILES Cc1ccc(NC(=O)C(F)(F)F)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluidine Trifluoroacetamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8F3NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)13-8(14)9(10,11)12/h2-5H,1H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0558