Learn More
p-toluidina-d7 (NH2), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Toluidine-d7 |
| CAS | 68693-08-3 |
| Fórmula molecular | C7 D7 H2 N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-(methyl-d3)- (9 CI, ACI), 4-(Methyl-d3)benzen-2,3,5,6-d4-amine (ACI), 4-Toluidine-d7, p-Toluidine-d7, 4-Methylaniline-D7 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5 H,8H2,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 114.196 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.117 g/mol |
| Mostrar más |