Learn More
p-toluidina-d3 (metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylaniline-D3 (methyl-D3) |
| CAS | 23346-25-0 |
| Fórmula molecular | C7 D3 H6 N |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzenamine, 4-(methyl-d3)- (ACI), 4-(Methyl-d3)benzenamine (ACI), p-Toluidine-α,α,α-d3 (8 CI), p-Trideuteriomethylaniline, p-Toluidine-d3 (methyl-d3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5 H,8H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(trideuteriometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 110.1715 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.0923 g/mol |
| Mostrar más |