Learn More
p-toluidina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464684 250 g 250 g
11454684 1000 g 1000 g
11474684 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11464684 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13698.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 106-49-0 | C7H9N | 107.156 g/mol
p-Toluidine is an intermediate in the production of dyes, organic chemicals and aromatic azo compounds. It serves as a component of accelerators for cyanoacrylate glues. Furthermore, it acts as a bidentate Schiff base ligand through condensation with salicylaldehyde. It reacts with catecholamine to form a dye which is useful for spectrophotometric determination of catecholamine drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La p-toluidina es un intermedio en la producción de colorantes, químicos orgánicos y compuestos azoicos aromáticos. Funciona como componente acelerador para adhesivos de cianoacrilato. Además, actúa como ligando de base bidentado de Schiff a través de la condensación con salicilaldehído. Reacciona con catecolamina para formar un colorante que se utiliza en la determinación espectrofotométrica de los fármacos de catecolamina.
Solubilidad
Soluble en etanol, piridina, éter dietílico, acetona, tetracloruro de carbono, metanol, disulfuro de carbono, aceites y ácidos diluidos.
Notas
Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-49-0
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.156
Número MDL MFCD00007906
Clave InChI RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene
PubChem CID 7813
ChEBI CHEBI:37825
Nombre IUPAC 4-metilanilina
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluidine
Punto de fusión 42°C to 46°C
Densidad 1.05
Punto de ebullición 199°C to 202°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Cantidad 250 g
Número UN UN3451
Beilstein 471281
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,9536
Información de solubilidad Soluble in ethanol,pyridine,diethyl ether,acetone,carbon tetrachloride,methanol,carbon disulfide,oils and dilute acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.16
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Toluidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Toluidine