Learn More
p-Toluidine, 99%, flakes, ACROS Organics™
Código de producto. 10591571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1kg; frasco de vidrio
Código de producto.
10591571 1kg; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10591571 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139090010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluidine
CAS 106-49-0
Punto de fusión 41°C to 46°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H9N
Fórmula lineal CH3C6H4NH2
Número MDL MFCD00007906
Cantidad 1 kg
Beilstein 12, 880
Índice Merck 15, 9696
Sinónimo p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene
Clave InChI RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N
Nombre IUPAC 4-metilanilina
Peso molecular (g/mol) 107.156
PubChem CID 7813
ChEBI CHEBI:37825
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.16
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Flakes