Learn More
p-Toluidina, 99 %, masa cristalina fundida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12694967 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
250 GR
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12694967 5 kg Frasco de HDPE 5 Kg
10024742 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10128022 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
12624977 25 kg Bidón de metal 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 12694967 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376350050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 106-49-0 | C7H9N | 107.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-49-0
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.16
Clave InChI RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene
PubChem CID 7813
ChEBI CHEBI:37825
Nombre IUPAC 4-metilanilina
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluidine
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 41.0°C to 46.0°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 200.0°C
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Notas del porcentaje del ensayo 99 %
Envase Frasco de HDPE
Fórmula lineal CH3C6H4NH2
Cantidad 5 kg
Índice Merck 15,9696
Información de solubilidad Solubility in water: 1.1 g/100mL. Other solubilities: freely soluble in diluted acids, freely soluble in alcohol, ether, acetone, carbon, disulfide, methanol and oils, 156% in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o masa cristalina