Learn More
p-Toluidina, 99 %, masa cristalina fundida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12624977 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 Kg
25 Kg
250 GR
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
12624977 25 kg Bidón de metal 25 Kg
10024742 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10128022 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
12694967 5 kg Frasco de HDPE 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 12624977 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 376350250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 106-49-0 | C7H9N | 107.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-49-0
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.16
Clave InChI RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene
PubChem CID 7813
ChEBI CHEBI:37825
Nombre IUPAC 4-metilanilina
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N
Specifications
Nombre del producto químico o material p-Toluidine
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 41.0°C to 46.0°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 200.0°C
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Notas del porcentaje del ensayo 99 %
Envase Bidón de metal
Fórmula lineal CH3C6H4NH2
Cantidad 25 kg
Índice Merck 15,9696
Información de solubilidad Solubility in water: 1.1 g/100mL. Other solubilities: freely soluble in diluted acids, freely soluble in alcohol, ether, acetone, carbon, disulfide, methanol and oils, 156% in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o masa cristalina