Learn More
Hidrazida p-toluica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11464334 25 g 25 g
11474334 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11464334 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12604.14
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3619-22-5 | Molecular Formula: C8H10N2O | Molecular Weight: 150.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3619-22-5
Fórmula molecular C8H10N2O
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00007607
Clave InChI MFFVZXOPRXMVET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluic hydrazide, p-toluic acid hydrazide, p-toluoylhydrazine, 4-methylbenzoylhydrazine, p-toluic acid, hydrazide, 4-methylbenzoic acid hydrazide, p-methylbenzohydrazide, p-toluohydrazide, p-methylbenzoylhydrazine, 4-toluic acid hydrazide
PubChem CID 77174
Nombre IUPAC 4-metilbenzohidrazida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Specifications
Nombre del producto químico o material p-Toluic hydrazide
Punto de fusión 115°C to 118°C
Cantidad 25 g
Beilstein 607602
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 98%