Learn More
Ácido p-toluico-d7, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Toluic Acid-d7 |
| CAS | 1219798-76-1 |
| Fórmula molecular | C8 D7 H O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-(methyl-d3)- (ACI), 4-(Methyl-d3)benzoic-2,3,5,6-d4 acid (ACI), p-Toluic-α,α,α,2,3,5,6-d7 acid, 4-Methylbenzoic acid D7, p-Toluic acid-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5 H,1H3,(H,9,10)/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1C(=O)O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriometil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 143.191 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.096 g/mol |
| Mostrar más |