Learn More
Ácido p-toluico, TRC
Código de producto. 30449113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449113 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30449113 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT53612525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluic acid
CAS 99-94-5
Fórmula molecular C8 H8 O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-Methylbenzoic acid, p-Toluic acid (8CI), 4-Methylbenzoic acid, Crithminic acid, NSC 2215, p-Carboxytoluene, p-Methylbenzoic acid, p-Toluylic acid, p-Tolylcarboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-metilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 136.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0524