Learn More
Ácido p-toluico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10705811 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10705811 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10366590 100 g Frasco de plástico 100 g
10521771 250 g Frasco de plástico 250 g
15109193 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10705811 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139060010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 99-94-5 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-94-5
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00002565
Clave InChI LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluic acid, 4-toluic acid, crithminic acid, p-methylbenzoic acid, p-toluylic acid, benzoic acid, 4-methyl, p-carboxytoluene, para-toluic acid, 4-methyl-benzoic acid, toluenecarboxylic acid
PubChem CID 7470
ChEBI CHEBI:36635
Nombre IUPAC ácido 4-metilbenzoico
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 179.0°C to 182.0°C
Color Crema amarillento a blanco
Punto de ebullición 274.0°C to 275.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3C6H4CO2H
Cantidad 1 kg
Beilstein 09,483
Índice Merck 14,9535
Información de solubilidad Solubility in water: 11.6g/L (98°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo