Learn More
Ácido p-toluico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430433 5000 g 5000 g
11420433 250 g 250 g
11410433 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430433 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11506.0I
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 99-94-5 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
It is an intermediate in some industrial processes for the oxidation of p-xylene to terephthalic acid which is used in the manufacture of polyethylene terephthalate.  It is also used in medicine, agricultural chemicals, API, dye intermediate. p-Toluic Acid is used as an intermediate for polymer stabilizers, light sensitive compounds, animal feed supplements and other organic chemicals (pharmaceuticals, pigments and dyestuff). They are also used as intermediates for the manufacture of a variety of target compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio en algunos procesos industriales para la oxidación de p-xileno a ácido tereftálico que se utiliza en la fabricación de tereftalato de polietileno. También se utiliza como intermedio en medicina, productos químicos agrícolas, API y tintes. El ácido p-toluico se utiliza como intermedio para los estabilizadores de polímeros, los compuestos sensibles a la luz, los suplementos alimentarios para animales y otros productos químicos orgánicos (productos farmacéuticos, pigmentos y colorantes). También se utiliza como intermedio para la fabricación de una variedad de compuestos de interés.
Solubilidad
Es insoluble en el agua, pero soluble en la acetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-94-5
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00002565
Clave InChI LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluic acid, 4-toluic acid, crithminic acid, p-methylbenzoic acid, p-toluylic acid, benzoic acid, 4-methyl, p-carboxytoluene, para-toluic acid, 4-methyl-benzoic acid, toluenecarboxylic acid
PubChem CID 7470
ChEBI CHEBI:36635
Nombre IUPAC ácido 4-metilbenzoico
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluic acid
Punto de fusión 178°C to 182°C
Densidad 1.06
Punto de ebullición 274°C
Temperatura de inflamación 181°C (357°F)
Cantidad 5000 g
Beilstein 507600
Índice Merck 14,9535
Información de solubilidad It is insoluble in water,but soluble in acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%